Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Rhamnose Monohydrat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


174080250 174081000 174085000
ACRO174080250EA 187 EUR InStock
ACRO174080250 ACRO174081000 ACRO174085000
L(+)-Rhamnose Monohydrat 99%
L(+)-Rhamnose Monohydrat


Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Melting Pt: 91…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 11.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Residue after ignition ≤0.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge