Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 M in Methylenchlorid

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

175110250 175111000
ACRO175110250EA 58.8 EUR InStock
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 1 M in Methylenchlorid
Triethyloxonium tetrafluoroborate


Formel: C₆H₁₅BF₄O
Dichte: 1,328 g/cm³
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge