Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chinolincarbonsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 122 EUR InStock
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Chinolincarbonsäure 98%
3-Chinolincarbonsäure


Formel: C₁₀H₇NO₂
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge