Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Naphthoesäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

177320250 177321000
ACRO177320250EA 51.9 EUR InStock
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoesäure 99%
2-Naphthoesäure


Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Siedepunkt: >300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 183…187 °C
Flash-Pt: 205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge