Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2-Methoxyphenyl)essigsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

177600250 177601000
ACRO177600250EA 59.2 EUR InStock
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)essigsäure 99%
(2-Methoxyphenyl)essigsäure


Formel: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 122…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004321
CAS-Nummer: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge