Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, Granulat, nicht ionisch

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


178040050 178042500 178045000
ACRO178040050EA 32.9 EUR InStock
ACRO178040050 ACRO178042500 ACRO178045000
Acrylamide polymer, M.W. M.W. ~ 5 -6.000.000, Granulat, nicht ionisch
Acrylamide polymer
Appearance: White to light yellow Granules


Formel: (CH₂:CHCONH₂)n
Dichte: 1.3 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084392
CAS-Nummer: 9003-05-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge