Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(+)-Limonen 96% Unstabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 26.1 EUR InStock
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limonen 96% Unstabilisiert
(R)-(+)-Limonen


Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 175.5
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0.8405 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge