Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Bromnaphthalin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

179710050 179710250 179711000
ACRO179710050EA 33.1 EUR InStock
ACRO179710050 ACRO179710250 ACRO179711000
2-Bromnaphthalin 99%
2-Bromnaphthalin


Formel: C₁₀H₇Br
Siedepunkt: 281…282 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 53…57 °C
Dichte: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004051
CAS-Nummer: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 13,01411
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge