Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-2-chloracetoacetat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

179900100 179900500
ACRO179900100EA 88.1 EUR InStock
ACRO179900100 ACRO179900500
Methyl-2-chloracetoacetat 95%
Methyl-2-chloracetoacetat


Formel: C₅H₇ClO₃
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1,24 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008757
CAS-Nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge