Natriumcyanat 85%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
180562500
ACRO180562500EA 21.4 EUR InStock
ACRO180562500
Natriumcyanat 85%, rein
Natriumcyanat
Formel: CNNaO
Melting Pt: 550 °C
Dichte: 1,893 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011121
CAS-Nummer: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 12,08749
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥80 %
Loss on drying ≤3 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤15 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge