Dimethylterephthalat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 56 EUR InStock
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Dimethylterephthalat 99%
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 140…143 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge