Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Terephthalsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 66.2 EUR InStock
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Terephthalsäure 99+%
Terephthalsäure


Formel: C₈H₆O₄
Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002558
CAS-Nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge