Benzylchlorid 99.5+% stabilisiert, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 43.6 EUR InStock
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Benzylchlorid 99.5+% stabilisiert, reinst
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 179.3
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: 67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01131
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge