Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlornaphthalin 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

180970010 180971000 180970025
ACRO180970010EA 107 EUR InStock
ACRO180970010 ACRO180971000 ACRO180970025
1-Chlornaphthalin 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technische Qualität
1-Chlornaphthalin


Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –2.5 °C
Dichte: 1.194 g/cm³
Flash-Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003874
CAS-Nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02168
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥93 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge