Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorphenol 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 30.3 EUR InStock
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorphenol 98+%
2-Chlorphenol


Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1.262 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge