Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlorphenol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 26.9 EUR InStock
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Chlorphenol 99+%
4-Chlorphenol


Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 41…45 °C
Dichte: 1,26 g/cm³
Flash-Pt: 102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002318
CAS-Nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..