Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

181250500 181251000
ACRO181250500EA 143 EUR InStock
ACRO181250500 ACRO181251000
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals


Formel: C₄H₉LiN₂
MW: 92.07 g/mol
Siedepunkt: 110.6 °C
Melting Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013183
CAS-Nummer: 6867-30-7
UN: 3131
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge