Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Aminoisophthalsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

181331000 181330250
ACRO181331000EA 63 EUR InStock
ACRO181331000 ACRO181330250
5-Aminoisophthalsäure 98%
5-Aminoisophthalsäure


Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge