Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Diethylformamid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

181371000 181370250 181375000
ACRO181371000EA 92.5 EUR InStock
ACRO181371000 ACRO181370250 ACRO181375000
N,N-Diethylformamid 99%
N,N-Diethylformamid


Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003287
CAS-Nummer: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥92.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge