Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylacetat 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

181380010 181380025 181380100
181380010.EA 48.3 EUR InStock
181380010. 181380025. ACRO181380100
Methylacetat 99%, reinst
Methylacetat


Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: –10 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge