Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 30 EUR InStock
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 99%
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)


Formel: C₁₂H₂₄O₆
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…40 °C
Dichte: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge