Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

182450250 182450050 182451000
ACRO182450250EA 123 EUR InStock
ACRO182450250 ACRO182450050 ACRO182451000
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 98%
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid


Formel: C₉H₉NO₂S
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000005
CAS-Nummer: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge