Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Toluolsulfonylisocyanat 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 50.3 EUR InStock
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
p-Toluolsulfonylisocyanat 96%
p-Toluolsulfonylisocyanat


Formel: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.29 g/cm³
Flash-Pt: 145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002030
CAS-Nummer: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge