Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


183311000 183312500
ACRO183311000EA 71.4 EUR InStock
ACRO183311000 ACRO183312500
Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%
Poly(vinyl chloride), carboxylated
CAS No.: 25702-80-1


Formel: (C₅H₇ClO₂)n
Dichte: 1.39 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084460
CAS-Nummer: 25702-80-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge