Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2-Chlorphenyl)essigsäure 98.5+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 19.4 EUR InStock
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
(2-Chlorphenyl)essigsäure 98.5+%
(2-Chlorphenyl)essigsäure


Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Melting Pt: 94…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004317
CAS-Nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge