Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Ethylbenzoesäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

184490050 184490250
ACRO184490050EA 13 EUR InStock
ACRO184490050 ACRO184490250
4-Ethylbenzoesäure 97%
4-Ethylbenzoesäure


Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 270
Melting Pt: 110…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002570
CAS-Nummer: 619-64-7
EINECS: 210-605-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration with TBAH ≥96.0 %
pH 11 to 12 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -13° (20 °C, 589 nm) (4 % in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge