Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2-Methoxyethoxy)methylchlorid 94%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 75.6 EUR InStock
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid 94%
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid


Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Siedepunkt: 50…52 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flash-Pt: 54 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge