N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
186910010
ACRO186910010EA 46.6 EUR InStock
ACRO186910010
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₁NO
Melting Pt: 176…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012598
CAS-Nummer: 57497-39-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 185 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge