Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Thiophencarbaldehyd 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 77.5 EUR InStock
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
3-Thiophencarbaldehyd 98%
3-Thiophencarbaldehyd


Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³
Flash-Pt: 64 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge