Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Acetylthiophen 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

188020100 188020010
ACRO188020100EA 92.4 EUR InStock
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophen 98%
3-Acetylthiophen


Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 208…210 °C (748 mmHg)
Melting Pt: 57…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005468
CAS-Nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge