Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

188390050 188390250
ACRO188390050EA 46.6 EUR InStock
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol


Formel: C₆H₂F₄O
MW: 166.07 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: 33…38 °C
Flash-Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge