2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
188390050 188390250
ACRO188390050EA 46.6 EUR InStock
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 33…38 °C
Flash-Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge