Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


189125000 189120050
ACRO189125000EA 204 EUR InStock
ACRO189125000 ACRO189120050
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate 98%
Sodium (+/-)-10-camphorsulphonate
Appearance: White Powder


Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Melting Pt: 286…288 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135623
CAS-Nummer: 34850-66-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge