Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumborhydrid 98+%, Pulver

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 29.3 EUR InStock
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Natriumborhydrid 98+%, Pulver
Natriumtetrahydroborat


Formel: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Melting Pt: 360 °C (Zers.)
Flash-Pt: 69
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge