Erythrosin B Dinatriumsalz, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
189460250
ACRO189460250EA 50.3 EUR InStock
ACRO189460250
Erythrosin B Dinatriumsalz, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥87 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)
Subsidiary dyes ≤4.0 %
Ether extractable matter ≤0.2 %
Fluorescein ≤20 ppm
Inorganic iodide ≤0.1 % (as Sodium iodide)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge