Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

189530250 189531000 189535000
ACRO189530250EA 49.6 EUR InStock
ACRO189530250 ACRO189531000 ACRO189535000
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Appearance: White to off-white Crystalline solid


Formel: C₉H₁₆O₆
Melting Pt: 45…52 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009130
CAS-Nummer: 20605-01-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge