Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


189730050 189730250
ACRO189730050EA 47.4 EUR InStock
ACRO189730050 ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder


Formel: C₉H₇NaO₃·H₂O
Melting Pt: 260 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149109
CAS-Nummer: 122049-54-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 12 % (K.F.)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge