Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(4-Methoxyphenyl)aceton 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 54.2 EUR InStock
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
(4-Methoxyphenyl)aceton 98+%
(4-Methoxyphenyl)aceton


Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 266…268 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -15 °C
Dichte: 1,067 g/cm³
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008773
CAS-Nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge