Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabromphenolblau, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


189910050 189910250
ACRO189910050EA 106 EUR InStock
ACRO189910050 ACRO189910250
Tetrabromphenolblau, rein
Tetrabromphenolblau


Formel: C₁₉H₆Br₈O₅S
Melting Pt: 203…205 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005876
CAS-Nummer: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge