Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)bromid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

190491000 190495000
ACRO190491000EA 106 EUR InStock
ACRO190491000 ACRO190495000
Quecksilber(II)bromid 99+%
Quecksilber(II)bromid


Formel: Br₂Hg
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 236 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge