Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluorescamin, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 52.9 EUR InStock
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamin, rein
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9


Formel: C₁₇H₁₀O₄
Melting Pt: 155…157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005928
CAS-Nummer: 38183-12-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge