Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 300

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 80.3 EUR InStock
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyethylenglycol 300
Polyethylenglycol 300


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Melting Pt: 15…10 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flash-Pt: >180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779599
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge