Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 6.000

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


192280010 192280051
ACRO192280010EA 50.2 EUR InStock
ACRO192280010 ACRO192280051
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Melting Pt: 55…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge