Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)iodid, red ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 32.6 EUR InStock
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Quecksilber(II)iodid, red ACS
Quecksilber(II)iodid


Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 259 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge