Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumhexafluorosilicat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 59.9 EUR InStock
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Ammoniumhexafluorosilicat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumhexafluorosilicat


Formel: H₈F₆N₂Si
Dichte: 2,01 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge