Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Di-tert-butylpyrocarbonat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 45.2 EUR InStock
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Di-tert-butylpyrocarbonat


Formel: C₁₀H₁₈O₅
Siedepunkt: 56…57 °C (,5 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge