Lithiumperchlorat Trihydrat 99%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 28.3 EUR InStock
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Lithiumperchlorat Trihydrat 99%, reinst
Lithiumperchlorat Trihydrat
Formel: ClLiO₄·3H₂O
Melting Pt: 95 °C
Dichte: 1,841 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149765
CAS-Nummer: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge