Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

194940250 194941000 194945000
ACRO194940250EA 54.1 EUR InStock
ACRO194940250 ACRO194941000 ACRO194945000
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Appearance: Colorless to white Crystalline powder or crystals


Formel: C₁₀H₃₁NO₆
Melting Pt: 40…45 °C
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149993
CAS-Nummer: 67533-12-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge