Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palladium(II)acetat (47,5% Pd)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

195180020 195180100 195180010 195180500
ACRO195180020EA 311 EUR InStock
ACRO195180020 ACRO195180100 ACRO195180010 ACRO195180500
Palladium(II)acetat (47,5% Pd)
Palladium(II)acetat


Formel: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Melting Pt: 205 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Additional info Platinum group metals (Pt+Ru+Rh+Ir): 300 ppm
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Aluminium (Al) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤2 %
Silicon (Si) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge