Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palladium(II)bromid 39,8-40,1% Pd

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

195190020 195190100
ACRO195190020EA 264 EUR InStock
ACRO195190020 ACRO195190100
Palladium(II)bromid 39,8-40,1% Pd
Palladium(II)bromid


Formel: Br₂Pd
Dichte: 5,173 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00011170
CAS-Nummer: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red-brown to black Powder or crystals
Assay 39.8 to 40.1 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤100 ppm
Rhodium (Rh) ≤100 ppm
Ruthenium (Ru) ≤100 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge